Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Potencia X80 Clean™ Paños de limpieza reutilizables azules 8295, 5 POP-UP™ Cajas x 80
Descripción
- Cada POP-UP™ La caja contiene 76 paños absorbentes de color azul.
- Diseñado con precisión para eliminar virutas y residuos de metal de superficies abrasivas, como máquinas, herramientas y piezas.
- Altamente reutilizable, hasta 20 veces.
- Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción, el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
- Compatible para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
- Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
- Diseñado para mejorar la higiene al minimizar el contacto de la suciedad con las toallitas de limpieza; portátil e ideal para espacios de trabajo pequeños.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de alta resistencia |
| Longitud (imperial) | 9,448 in |
| Longitud (métrico) | 60.3 cm |
| Anchura (imperial) | 9.448 in |
| Anchura (métrico) | 24.5 cm |
| Material | Papel |
| Color | Azul acero |
| Dimensiones (L x An) | 42.6 x 21.2 cm |
| Cantidad de embalaje | 80 paños/caja |
| Tela | 1 capas |
| Mostrar más |