Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Potencia X80 Clean™ Toallas reutilizables de alta resistencia, 1 BRAG™ Caja
Descripción
- Cada BRAG™ La caja contiene 152 paños blancos.
- Diseñado con precisión para eliminar virutas y residuos de metal de superficies abrasivas, como máquinas, herramientas y piezas.
- Ayuda a mejorar la productividad y la eficiencia al tiempo que reduce el desperdicio.
- Altamente reutilizable, hasta 20 veces.
- Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción, el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
- Los paños de limpieza reutilizables han sido probados como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
- Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
- Diseñado para mejorar la higiene al minimizar el contacto de la suciedad con las toallitas de limpieza, portátil e ideal para espacios de trabajo pequeños.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de alta resistencia |
| Longitud (imperial) | 9.055 in |
| Longitud (métrico) | 25.4 cm |
| Anchura (imperial) | 9.055 in |
| Anchura (métrico) | 23.5 cm |
| Material | Papel |
| Color | Azul acero |
| Dimensiones (L x An) | 42,6 x 28,2 cm (16,8 x 11,1 in) |
| Cantidad de embalaje | 160 paños/caja |
| Tela | 1 capas |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?