Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Potencia X80 Clean™ Toallas reutilizables de alta resistencia, 1 BRAG™ Caja
Código de producto. 16853380
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul acero
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16853380 Azul acero cada uno
16865543 Blanco paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16853380 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 8294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    43.89€ / paquete de 1
    Ahorro 83.11€
    65% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Los paños de limpieza son resistentes, duraderos, resistentes al desgarro y cuentan con Hydroknit™ Tecnología para paños ligeros y absorbentes. Los paños reutilizables son ideales para usar en la fabricación industrial y se suministran en un BRAG™ Caja para portabilidad y en espacios de trabajo pequeños. Cantidad 1 caja x 152 paños absorbentes.
  • Cada BRAG™ La caja contiene 152 paños blancos.
  • Diseñado con precisión para eliminar virutas y residuos de metal de superficies abrasivas, como máquinas, herramientas y piezas.
  • Ayuda a mejorar la productividad y la eficiencia al tiempo que reduce el desperdicio.
  • Altamente reutilizable, hasta 20 veces.
  • Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción, el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
  • Los paños de limpieza reutilizables han sido probados como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
  • Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
  • Diseñado para mejorar la higiene al minimizar el contacto de la suciedad con las toallitas de limpieza, portátil e ideal para espacios de trabajo pequeños.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de alta resistencia
Longitud (imperial) 9.055 in
Longitud (métrico) 25.4 cm
Anchura (imperial) 9.055 in
Anchura (métrico) 23.5 cm
Material Papel
Color Azul acero
Dimensiones (L x An) 42,6 x 28,2 cm (16,8 x 11,1 in)
Cantidad de embalaje 160 paños/caja
Tela 1 capas