Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Potencia X70 Clean™ Paños de limpieza reutilizables, 1 caja Brag blanca
Descripción
- Cada BRAG La caja contiene paños de limpieza blancos y absorbentes.
- Para usar con contaminantes más espesos como grasa y suciedad. Se mantienen fuertes incluso cuando están mojados y tienen una gran durabilidad.
- Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción; el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
- Los paños de limpieza reutilizables han sido probados como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
- Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
- Los paños absorbentes se suministran en una caja Brag Box, lo que permite un acceso controlado a los paños protegidos.
- Los paños absorbentes de agua son portátiles e ideales para espacios de trabajo pequeños.
- Entregado en el flexible BRAG Sistema de caja, que proporciona un embalaje protector para evitar que la suciedad entre en contacto con el producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (imperial) | 15,35 in |
| Longitud (métrico) | 42,2 cm |
| Anchura (imperial) | 15,35 in |
| Anchura (métrico) | 37,8 cm |
| Material | Celulosa |
| Color | Blanco |
| Descripción | Caja de paños |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 42.1 x 37.5 cm |
| Mostrar más |