Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Generalidades del X60 Clean™ Paños de limpieza reutilizables de un cuarto de pliegue 6034, 12 paquetes x 76
Descripción
- Cada WypAll Generalidades del X60 Clean™ Los paños de limpieza plegables en un cuarto contienen 76 paños blancos
- HiperAbsorb™ La tecnología ayuda a reducir los residuos e impulsar prácticas sostenibles al proporcionar una gran durabilidad y permitir la reutilización hasta 5 veces.
- Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción, el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
- Los paños de limpieza reutilizables han sido probados como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
- Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
- Rollo de paños de limpieza de gran capacidad, ideal para áreas de trabajo industriales y de fabricación más grandes, o cualquier lugar que requiera una limpieza exhaustiva.
- Compatible con compatible con WypAll Dispensador de toallitas (código de producto 7969)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas no tejidas |
| Longitud (imperial) | 11,02 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 11.02 in |
| Anchura (métrico) | 31,7 cm |
| Material | Polipropileno |
| Peso base | 5,59kg |
| Color | Blanco |
| Formato | Pliegue de 1/4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de baja exigencia |
| Mostrar más |