Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Generalidades del X60 Clean™ Paños de limpieza reutilizables multiusos 8349
Descripción
- Cada WypAll Generalidades del X60 Clean™ Paños de limpieza multitarea que contienen 650 paños blancos de una capa.
- HiperAbsorb™ La tecnología ayuda a reducir los residuos e impulsar prácticas sostenibles al proporcionar una gran durabilidad y permitir la reutilización hasta 5 veces.
- Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción, el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
- Los paños de limpieza reutilizables han sido probados como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
- Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
- Rollo de paños de limpieza de gran capacidad, ideal para áreas de trabajo industriales y de fabricación más grandes, o cualquier lugar que requiera una limpieza exhaustiva.
- Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Professional™ dispensadores independientes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (imperial) | 12,59 in |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Anchura (imperial) | 12,59 in |
| Anchura (métrico) | 42 cm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 38 x 42 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tareas de limpieza poco exigentes |
| Tamaño | Gigante |
| Mostrar más |