Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Generalidades del X60 Clean™ Paños 8266, 10 POP-UP™ Cajas x 126
Descripción
- Cada caja desplegable de toallitas contiene 126 paños de limpieza blancos de una sola capa.
- HiperAbsorb™ La tecnología ayuda a reducir los residuos e impulsar prácticas sostenibles al proporcionar una gran durabilidad y permitir la reutilización hasta 5 veces.
- Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción, el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
- Los paños de limpieza reutilizables han sido probados como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
- Siga siempre las instrucciones del fabricante sobre dilución, aplicación y tiempo de contacto.
- Toallitas de limpieza limpias y confiables, suministradas en un POP-UP™ Sistema de caja con dispensación de hojas individuales diseñado para mejorar la higiene al minimizar el contacto de la suciedad con las toallitas limpiadoras.
- Portátil e ideal para espacios de trabajo pequeños.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (imperial) | 9,448 in |
| Longitud (métrico) | 42,6 cm |
| Anchura (imperial) | 9.448 in |
| Anchura (métrico) | 21,2 cm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Formato | Caja dispensadora |
| Para utilizar con (aplicación) | Paño de limpieza de uso repetido y para trabajos de intensidad ligera |
| Esterilidad | No estéril |