Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Generalidades del X60 Clean™ Paños de limpieza azules 8370, 1 BRAG™ Caja de 200
Descripción
- Cada BRAG™ La caja contiene 200 toallitas azules de una capa.
- HiperAbsorb™ La tecnología ayuda a reducir los residuos e impulsar prácticas sostenibles al proporcionar una gran durabilidad y permitir la reutilización hasta 5 veces.
- Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción, el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
- Los paños de limpieza reutilizables han sido probados como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
- Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
- Diseñado para mejorar la higiene al minimizar el contacto de la suciedad con las toallitas de limpieza; portátil e ideal para espacios de trabajo pequeños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas industrial de uso ligero |
| Longitud (imperial) | 9.842 in. |
| Longitud (métrico) | 42,6 cm |
| Anchura (imperial) | 9.842 in |
| Anchura (métrico) | 31,7 cm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 42,6 x 31,7 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza ligera de adhesivos, aceites, residuos, aplicación de lubricantes, diluyentes y disolventes, limpieza de cristales, limpieza de piezas y maquinaria compleja, limpieza de manos |
| Tela | 1 capas |
| Mostrar más |