Learn More
WypAll™ WypAll™ Alcanzar PLUS™ Dispensador de rollos blancos o azules con alimentación central de limpieza general
Description
Desde limpiar suciedad, aceite y grasa hasta absorber derrames de preparación de alimentos, tener la toallita adecuada a mano es crucial para su operación. Una alternativa limpia, absorbente y duradera a las toallas de papel, trapos y toallas de taller. WypAll™ ofrece una amplia gama de toallitas y paños específicos para cada tarea, diseñados para satisfacer las necesidades de su industria y mejorar su confianza en cada limpieza. El General Clean™ La gama ayuda a crear un entorno de trabajo limpio con soluciones de limpieza general efectivas para tareas livianas a medianas. El WypAll™ Alcanzar PLUS™ General Clean™ El dispensador de alimentación central es un dispensador flexible de toallitas de una sola hoja diseñado para permitir el uso controlado de nuestros rollos de alimentación central. Este sistema dispensador de rollos blancos y azules, cerrado, portátil y fácil de manejar está diseñado para mantener limpio su rollo de alimentación central, lo que ayuda a prevenir la transmisión de bacterias transmitidas por los alimentos y mejora la higiene en el lugar de trabajo. La dispensación optimizada de hojas individuales ofrece hasta un 50 % menos de consumo de papel* , impulsando la sostenibilidad en su negocio y reduciendo las emisiones de CO2. El sistema de dispensación higiénico sin contacto garantiza que los rollos de toallitas estén completamente cerrados para minimizar la contaminación y, al mismo tiempo, fomentar el uso eficiente de las toallitas de papel. Este dispensador de toallas de papel es fácil de limpiar, no acumula suciedad y es fácil de recargar. El sistema de dispensación cuenta con una tapa con bisagras para una mayor higiene y se puede bloquear para mayor seguridad o puede adaptarlo para que se desbloquee para facilitar el acceso según sus necesidades. WypAll™ Alcanzar PLUS™ Es nuestro dispensador de alimentación central más versátil, ideal para una amplia variedad de entornos, como fabricación con tráfico pesado, comercio minorista, atención médica, preparación de alimentos y servicio de alimentos. El dispensador portátil de alimentación central puede colocarse de forma independiente en un banco de trabajo industrial, en una isla de cocina, en un carrito de limpieza, en una camioneta de mantenimiento o llevarse a áreas de tareas de mantenimiento. O utilice el soporte incluido para permitir opciones de montaje de múltiples posiciones totalmente versátiles para cumplir con sus objetivos de limpieza en cualquier entorno. WypAll™ Alcanzar PLUS™ General Clean™ Los dispensadores de alimentación central se pueden montar en posición horizontal o vertical para adaptarse a sus necesidades, lo que permite una experiencia de dispensación desplegable tradicional u ofrece soluciones de limpieza en áreas más desafiantes, como sobre un fregadero, en estanterías o contra paredes o armarios. El dispensador flexible ofrece dispensación debajo del mostrador o puede transformarse en un dispensador montado en la pared, diseñado para adaptarse estéticamente tanto al frente de la casa como detrás de escena. El WypAll™ Alcanzar PLUS™ General Clean™ El dispensador de alimentación central es compatible con una gama de WypAll™ Rollos de alimentación central de marca en azul y blanco: 7260 (azul) y 7261 (blanco) utilizando la boquilla azul; 7302 y 7407 (azul), 7303 y 7406 (blanco) utilizando la boquilla negra. El dispensador de alimentación central mide 22,6 cm (alto) x 24,3 cm (ancho) x 27,1 cm (profundidad). *Resultados de las pruebas Hall agosto de 2022.
- Un dispensador de alimentación central portátil y versátil.
- Tiene capacidad para un rollo blanco o azul a la vez.
- El dispensador de rollos de alimentación central con dispensación de hojas individuales ayuda a reducir el desperdicio de papel hasta en un 50%, lo que impulsa la sostenibilidad y controla los costos.
- El dispensador de toallitas, robusto e higiénico, garantiza que los rollos de alimentación central permanezcan limpios y cerrados para ayudar a prevenir la transmisión de bacterias transmitidas por los alimentos y mejorar la higiene en el lugar de trabajo.
- El diseño flexible permite múltiples posiciones, incluso debajo del mostrador, montado en la pared o sobre la mesada, para que sus toallitas estén siempre donde las necesita.
- Ideal para usar en entornos de atención médica, venta minorista, preparación de alimentos y fabricación.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Dispensador de papel |
| Color | Negro |
| Fondo (imperial) | 8,9 in |
| Fondo (métrico) | 22.6 cm |
| Anchura (imperial) | 9,6 in |
| Anchura (métrico) | 24.3 cm |
| Altura (imperial) | 27.1 cm |
| Altura (métrico) | 27.1 cm |
| Admite | Toallas |
| Material | Acrílico |
| Show More |