Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Reach™ Dispensador de toallitas
Código de producto. 16594552
Change view
Click to view available options
Mounting:
Independiente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting unitSize
16594552 Independiente cada uno
1 options
Código de producto. 16594552 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
WypAll™ Reach™ Dispensador de toallitas diseñado para mantener los rollos limpios y cerrados, lo que ayuda a prevenir la transmisión de bacterias transmitidas por los alimentos.
  • Dispensador portátil de toallitas de una sola hoja
  • Diseñado para permitir el uso controlado de nuestros rollos de dispensador de papel para alimentos e higiene y servicio y venta al por menor
  • Asegura que los rollos permanezcan limpios y cerrados para ayudar a prevenir la transmisión de bacterias procedentes de los alimentos
  • El soporte incluido permite montar el dispensador en la pared
  • Compatible con rollos de dispensador de papel de servicio y venta al por menor (6220) y rollos de dispensador de papel para alimentos e higiene (6222 y 6223)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de papel
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19.9 x 23.5 x 24.6 cm
Longitud (imperial) 9,3 in
Longitud (métrico) 19.9 cm
Anchura (imperial) 9,3 in
Anchura (métrico) 23.5 cm
Altura (imperial) 7,8 in
Altura (métrico) 24.6 cm
Admite Toallas
Material Plástico
Mounting Independiente
No. of Compartments 1
Product Style Carga superior
Para utilizar con (equipo) Rollos de dispensador de papel para alimentos e higiene (6222 y 6223) con boquilla dispensadora roja, y rollos de dispensador de papel de servicio y venta al por menor (6220) con boquilla dispensadora negra