Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Paños de microfibra con código de colores, 4 paquetes de 6 paños (40 x 40 cm)
Código de producto. 12661456
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12661456 Azul paquete de 4
12671456 Verde paquete de 4
12651456 Amarillo paquete de 4
12681456 Rojo paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12661456 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 8395
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuatro variantes de color para una fácil segregación de tareas, lo que ayuda a minimizar la contaminación cruzada. Los paños reutilizables se pueden lavar hasta 300 veces sin afectar su rendimiento. Envuelto en bolsas de plástico resistentes a salpicaduras y repelentes al agua. Cantidad de 4 paquetes de transporte x 6 paños (24 en total).
  • 4 paquetes de transporte x 6 paños (24 en total)
  • Tamaño de hoja individual 40 cm (L) x 40 cm (An)
  • Perfecto para profesionales de la limpieza, limpieza de escritorios y superficies, limpieza de vidrios y espejos con un acabado sin rayas.
  • Reutilizable y se puede lavar hasta 300 veces sin afectar el rendimiento.
  • Cuatro variantes de color para una fácil segregación de tareas, lo que ayuda a minimizar la contaminación cruzada
  • Envuelto en bolsas de polietileno impermeables y a prueba de salpicaduras, lo que proporciona acceso inmediato a toallitas protegidas higiénicamente en el área de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño de microfibra
Longitud (imperial) 9.055 in
Longitud (métrico) 40 cm
Anchura (imperial) 9.055 in
Anchura (métrico) 40 cm
Material Microfibra
Color Azul
Dimensiones (L x An) 40 x 40 cm (15,7 x 15,7 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de escritorio y superficies sin productos químicos.
Cantidad de embalaje 24/Paq.