Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 Potencia Clean™ Toallitas de papel de limpieza de alta resistencia 7450, 1 rollo de toallitas jumbo x 875
Descripción
- Los paños de limpieza en rollo grandes L40 contienen 875 toallitas desechables blancas de una capa y de un solo uso.
- Absorción excepcional un 25% más rápida que las toallas normales.
- Toallitas industriales fabricadas con tecnología de lámina base Double Re-Creped (DRC), tejido en capas resistente, grueso y muy absorbente.
- Compatible para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
- Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
- Compatible con una variedad de dispositivos móviles o montados. Kimberly-Clark™ Sistemas de dispensación de rollos de toallitas y toallas de mano en rollo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita industrial |
| Longitud (imperial) | 11,81 in |
| Longitud (métrico) | 30.7 cm |
| Anchura (imperial) | 11,81 in |
| Anchura (métrico) | 30.7 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 875 x 1 rollo |
| Esterilidad | No estéril |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?