Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12525528
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
39,5 x 23,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12525528 39,5 x 23,5 cm 1 rollo
1 options
Código de producto. 12525528 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7317
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Paño de 2 capas de un solo uso azul. Para tareas de mantenimiento y limpieza en entornos de proceso. La exclusiva tecnología AIRFLEX™
  • Usa tecnología de hojas básicas Airflex™
  • Compatible con los dispensadores 6146, 6154 y 6155
  • Certificados para el contacto con alimentos
  • Toallitas para secado de manos de duración limitada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas de papel
Longitud (imperial) 15,6 pulg.
Longitud (métrico) 39,5 cm
Anchura (imperial) 14.56 in
Anchura (métrico) 37.5 cm
Material Papel
Peso base 4,197kg
Color Azul
Dimensiones (L x An) 39,5 x 23,5 cm
Formato Rollo grande
Cantidad de embalaje 1000/paq.
Tela 2 capas