Learn More
Kimberly-Clark™ Professional WypAll™ L20 Essential Wiper Large Roll
Tienda Kimberly-Clark Professional ProductosDescripción
- Combines versatility with great value
- Compatible with dispensers 6146, 6154 and 6155
- Certified for food contact
- Limited life wiper
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paper Wipers |
| Longitud (imperial) | 11.51 in. |
| Longitud (métrico) | 29.5 cm |
| Peso base | 5.187kg |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 29,5 x 35 cm |
| Formato | Rollo grande |
| Cantidad de embalaje | 1000/Pk. |
| Tela | 2-ply |