Learn More
WypAll™ WypAll™ Papel de limpieza L10 para servicio general de limpieza y venta minorista para dispensadores Reach PLUS y Roll Control
Código de producto. 17759108
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
38 x 18,3 cm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17759108 38 x 18,3 cm 6 rollos
1 options
Código de producto. 17759108 Proveedor WypAll™ N.º de proveedor 7406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    54.26€ / 6 rollos
    Ahorro 31.74€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
WypAll™ L10 General Clean™ El papel de limpieza para servicio y venta minorista ofrece una resistencia y capacidad de absorción excepcionales para limpiezas livianas. Toallitas limpiadoras blancas para rollos de alimentación central, compatibles con nuestro dispensador de alimentación central más versátil, el WypAll™ Alcanzar PLUS™ , y con Aquarius™ Rollo Control™ dispensadores de limpiaparabrisas.
Desde limpiar suciedad, aceite y grasa hasta absorber derrames de preparación de alimentos, tener la toallita adecuada a mano es crucial para su operación. Una alternativa limpia, absorbente y duradera a las toallas de papel, trapos y toallas de taller. WypAll™ ofrece una amplia gama de toallitas y paños específicos para cada tarea, diseñados para satisfacer las necesidades de su industria y mejorar su confianza en cada limpieza. El General Clean™ La gama ayuda a crear un entorno de trabajo limpio con soluciones de limpieza general efectivas para tareas livianas a medianas. WypAll™ L10 General Clean™ Las toallitas de limpieza para servicio y venta minorista están diseñadas para realizar su tarea de limpieza en todo momento. Estos rollos de papel de limpieza son compatibles con nuestro dispensador de alimentación central más versátil. WypAll™ Alcanzar PLUS™ (6521). El WypAll™ Alcanzar PLUS™ El dispensador ayuda a ahorrar dinero y reducir el impacto ambiental al ofrecer el sistema de dispensación de hojas individuales más versátil y definitivo. Ofreciendo opciones higiénicas de montaje en pared multiposicionales, WypAll™ Alcanzar PLUS™ ofrece hasta un 50% menos de consumo de papel* , impulsando la sostenibilidad en su negocio y reduciendo las emisiones de CO2. Estos rollos de alimentación central, perforados y de una sola hoja con relieve de marca son de tamaño mediano y de gran capacidad. Nuestra única Airflex™ La tecnología proporciona una resistencia y una capacidad de absorción excepcionales en cada toallita de papel. Los rollos de papel de limpieza blancos, versátiles y de una capa se pueden usar dentro o fuera de un dispensador para adaptarse a sus necesidades. WypAll™ L10 General Clean™ Los rollos de limpieza para servicio y venta minorista también son compatibles con nuestros Aquarius™ Rollo Control™ Dispensadores de paños de limpieza de pared en color blanco (7018) y gris (7181), aprovechando la placa roja existente. Estos dispensadores de papel secante, de carga rápida y fácil limpieza, ofrecen soluciones de dispensación de hojas individuales más confiables. La dispensación controlada de hojas individuales reduce la cantidad de toallitas limpiadoras utilizadas y garantiza que el usuario solo toque la hoja que necesita, asegurando una máxima higiene y ofreciendo un mejor control de costos. Estos WypAll™ Las toallitas de papel se pueden utilizar una vez con detergente o desinfectante. Estos Kimberly-Clark™ Los limpiadores han sido probados como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno y quats (compuestos de amonio cuaternario). La compatibilidad con pulverización y limpieza ayuda a garantizar que los trabajadores puedan limpiar sus propios espacios de trabajo, vehículos, escritorios, asientos y áreas de preparación de alimentos antes y después de su uso. Rociar y limpiar también ayuda a que los trabajadores de producción limpien y desinfecten las estaciones de trabajo individuales antes de pasarlas al siguiente turno. Para entornos donde se requiere una limpieza completamente saturada, estos WypAll™ Los rollos de limpieza están probados como compatibles con jabón/detergente. Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto. Estos WypAll™ Los rollos de alimentación central L10 están diseñados para entornos de servicio y venta minorista. Estos WypAll™ Los limpiaparabrisas también están disponibles en azul (7407). Cada toallita limpiadora mide 38 cm (largo) x 18,3 cm (ancho). *Resultados de las pruebas Hall agosto de 2022.
  • Cada WypAll™ L10 General Clean™ El rollo de papel de limpieza para servicio y venta minorista contiene 500 toallitas de papel blancas, de 1 capa y con marca en relieve.
  • Entregado en un formato de rollo de alimentación central, los versátiles rollos de limpiaparabrisas de tamaño mediano se pueden usar dentro o fuera de un dispensador y ofrecen más hojas por rollo, lo que da como resultado menos recargas y menos camiones en la carretera.
  • Rollos de papel de limpieza compatibles con Aquarius™ Rollo Control™ dispensadores de limpiaparabrisas (7018, 7181) utilizando la placa roja existente y también nuestra WypAll™ ReachPlus™ Dispensador (6521) que ofrece soluciones de dispensación de hojas individuales más confiables, para una mejor higiene en el lugar de trabajo y un mejor control de costos.
  • Con unica Airflex™ Tecnología, estas toallitas limpiadoras brindan una resistencia y absorción excepcionales.
  • Estos WypAll™ Los rollos de alimentación central perforados de una sola hoja L10 están diseñados para entornos de servicio y venta minorista.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 7,2 in
Anchura (métrico) 18.3 cm
Material Papel
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 38 x 18,3 cm
Formato Rollo de dispensador
Para utilizar con (aplicación) Servicio de limpieza general, limpieza de comercios
Para utilizar con (equipo) Alcanza PLUS y Aquarius™ Rollo Control™ Dispensadores de toallitas de pared
Cantidad de embalaje 6 rollos x 500 toallitas (3000 en total)
Tela 1-ply