Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Papel de limpieza para servicio y venta minorista 7407, 6 rollos azules x 500 toallitas de papel
Código de producto. 30158588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
500 x 6 rollos (3000 en total)
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
30158588 500 x 6 rollos (3000 en total) paquete de 6
1 options
Código de producto. 30158588 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7407
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El papel de limpieza para servicios y comercios minoristas ofrece una resistencia y capacidad de absorción excepcionales para limpiezas livianas. Toallitas limpiadoras para rollos de alimentación central de color azul, compatibles con WypAll™ Alcanzar PLUS™ y Aquarius™ Rollo Control™ dispensadores de limpiaparabrisas. Cantidad 6 rollos azules x 500 toallitas de papel (3.000 en total).
  • Cada rollo de papel de limpieza para servicio y venta minorista L10 contiene 500 toallitas de papel azules de una capa con relieve de marca.
  • Entregado en un formato de rollo de alimentación central, los versátiles rollos limpiadores de tamaño mediano se pueden usar dentro o fuera de un dispensador y ofrecen más hojas por rollo, lo que resulta en menos recargas.
  • Rollo azul compatible con Aquarius™ Rollo Control™ Dispensadores de limpiaparabrisas (7018, 7181) que utilizan la placa roja existente
  • Compatible con WypAll ReachPlus™ Dispensador (6521), que ofrece soluciones de dispensación de hojas individuales más confiables, para una mejor higiene en el lugar de trabajo y un mejor control de costos.
  • Único Airflex™ La tecnología proporciona una resistencia y una capacidad de absorción excepcionales.
  • Los rollos de alimentación central azules perforados de una sola hoja L10 están diseñados para entornos de servicio y venta minorista.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 15,35 in
Longitud (métrico) 58.5 cm
Anchura (imperial) 15,35 in
Anchura (métrico) 39 cm
Material Papel
Color Azul
Cantidad de embalaje 500 x 6 rollos (3000 en total)