Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de celulosa para alimentación e higiene WypAll™
Código de producto. 16388338
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
24 rollos
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16388338 Blanco 24 rollos
1 options
Código de producto. 16388338 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7236
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los paños de celulosa WypAll™
  • Tecnología de grabado única: alta resistencia y capacidad de absorción, Limpieza de manchas y salpicaduras más comunes sin desintegración del papel
  • Compatibles con el dispensador de rollos pequeños WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Wiping Paper
Longitud (imperial) 14.17 in.
Longitud (métrico) 46 cm
Anchura (imperial) 14.17 in
Anchura (métrico) 24 cm
Material Papel
Color Blanco
Descripción Rollo compacto
Para utilizar con (equipo) Dispensador de rollo pequeño WypAll™ 7041
Tela 1 capas
Esterilidad No estéril
Características ecológicas F2 reciclado