Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Toallitas de uso ligero, 6 rollos de alimentación central x 430 toallitas de papel de una capa
Descripción
- El rollo de alimentación central L10 contiene 430 hojas de papel de limpieza en relieve
- Toallitas de limpieza en seco diseñadas para limpieza higiénica de tareas livianas y perfectas para tareas como la limpieza de superficies de preparación y servicio de alimentos.
- Toallitas de limpieza de un solo uso diseñadas para usarse una sola vez con detergente o desinfectante
- Diseñado específicamente para el WypAll Dispensador de papel de limpieza Reach (código de producto 6221) con boquilla dispensadora roja
- Los rollos de limpieza permanecen limpios y cerrados para ayudar a prevenir la transmisión de bacterias transmitidas por los alimentos.
- Estos limpiadores de papel vienen en un formato de rollo de alimentación central para dispensar fácilmente hojas individuales.
- El relieve aumenta la resistencia de la hoja y mejora la apariencia y la sensación, gracias a un patrón único que une las capas a lo largo de toda la superficie de la hoja.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 11,81 in |
| Longitud (métrico) | 45 cm |
| Anchura (imperial) | 11,81 in |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Material | Papel |
| Peso base | 4,308 kg (caja de peso neto) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |