missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTAP Antibody (9D4) [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30519782 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30519782 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30519782 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343062PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

WTAP Monoclonal antibody specifically detects WTAP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WTAP
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 9D4
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Female-lethal(2)D homolog, hFL(2)D, KIAA0105DKFZp686F20131, MGC3925, PNAS-132, pre-mRNA-splicing regulator WTAP, putative pre-mRNA splicing regulator female-lethal(2D), Wilms tumor 1 associated protein, Wilms tumor 1-associating protein, Wilms' tumour 1-associating protein, WT1-associated protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Wilms tumor 1 associated protein - (Uniprot# Q15007)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9589
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.