missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WRN Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18700184 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18700184 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18700184 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100471

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

WRN Polyclonal specifically detects WRN in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WRN
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000 - 1:25000, Simple Western reported by internal validation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 2 - 5 ug/mg lysate, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q14191
Alias de gen DKFZp686C2056, DNA helicase, RecQ-like type 3, EC 3.1, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, Exonuclease WRN, RecQ protein-like 2, RecQ3, RECQ3RECQL3, RECQL2Werner syndrome ATP-dependent helicase, Werner syndrome, Werner syndrome, RecQ helicase-like
Símbolos de los genes WRN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 400 and 450 of human Werner Syndrome Helicase using the numbering given in SwissProt entry Q14191 (GeneID 7486).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7486
Especificidad de la prueba Reactivity with mouse WRN is unlikely owing to divergence of sequence between this ortholog and human WRN at the site to which the epitope maps.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.