Learn More
Wnt-9a Antibody (326711), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18605013 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605013 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18605013 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3157F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.49€
    620.55€ / 0.1 ml
    Ahorro 84.94€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Wnt-9a Monoclonal specifically detects Wnt-9a in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Wnt-9a
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 326711
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen MGC138165, MGC141991, Protein Wnt-14, wingless-type MMTV integration site family, member 14, wingless-type MMTV integration site family, member 9A, WNT14protein Wnt-9a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Wnt-9a, Pro48-Glu92&Arg231-Phe304, Accession # O14904.2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7483
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus