Learn More
WM-8014, MedChemExpress
Código de producto. 16484776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484776 100 mg 100 miligramos
16452836 25 mg 25 miligramos
16433708 10 mg 10 miligramos
16426447 5 mg 5 miligramos
16400097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102060
MedChemExpress WM-8014 is an inhibitor of MOZ, a member of histone acetyltransferases, with an IC50 of 55 nM.
WM-8014 is an inhibitor of MOZ, a member of histone acetyltransferases, with an IC50 of 55 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WM-8014
CAS 2055397-18-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17FN2O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (650.33 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC(C)=C1F)NNS(=O)(C3=CC=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 384.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.42
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death