Learn More
WM-1119, MedChemExpress
Descripción
WM-1119 is a highly potent and selective KAT6A inhibitor, with an IC50 of 0.25 μM for KAT6A in lymphoma cells, the binding KD values of WM-1119 with KAT6A, KAT5 and KAT7 are 2 nM, 2.2 μM, 0.5 μM , respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | WM-1119 |
| CAS | 2055397-28-7 |
| Color | Light Nude |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H13F2N3O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (321.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NNS(=O)(C1=CC=CC=C1F)=O)C2=CC(C3=NC=CC=C3)=CC(F)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 389.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.38 |
| Mostrar más |