Learn More
Nordvlies Toallas de papel plegadas en Z WIPEX
Código de producto. 15731017
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25 x 23 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15731017 25 x 23 cm paquete de 3000
1 options
Código de producto. 15731017 Proveedor Nordvlies N.º de proveedor 4862
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Toallas de papel plegadas en Z con una relación precio-rendimiento única.
  • Caja de 20 paquetes de 150 toallitas dobladas en Z
  • 23 x 25 cm
  • 2 capas
  • Blanco
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de mano doblada
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (métrico) 25 cm
Material Papel reciclado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 25 x 23 cm
Cantidad de embalaje Caja de 3.000 toallitas
Tela 2-ply
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 2 x 18,5 g/ m2