Learn More
Nordvlies Toallitas de papel industriales WIPEX-BLUETECH
Código de producto. 15700977
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15700977 22 x 36 cm 2 rollos
15750967 38 x 38 cm 2 rollos
15770967 38 x 36 cm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15700977 Proveedor Nordvlies N.º de proveedor 24815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.15€
    23.71€ / 2 rollos
    Ahorro 4.44€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Rollo de papel de limpieza de color azul elaborado con materias primas recicladas seleccionadas, gofrado en volumen y pegado en capas.
  • Alta capacidad de absorción de sustancias líquidas, como aceite y agua.
  • Papel de alto rendimiento
  • Etiqueta ecológica Nordic Swan y etiqueta ecológica de la UE
  • Industria, fabricación de automóviles, procesamiento de alimentos
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de alta resistencia
Longitud (métrico) 22 cm
Anchura (métrico) 38 cm
Material Papel reciclado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 22 x 36 cm
Cantidad de embalaje 2 rollos de 500 toallitas
Tela 2-ply
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 2 x 20 g/ m2
Características ecológicas Nordic Swan y la etiqueta ecológica de la UE