Learn More
Vernacare AZOWIPE™ Toallitas
Código de producto. 12889297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
200 paq
Tamaño de la unidad:
6 Kg
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
12889297 200 paq 6 Kg
1 options
Código de producto. 12889297 Proveedor Vernacare N.º de proveedor 81160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    258.50€ / 6 Kg
    Ahorro 37.50€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Toallitas desinfectantes bactericidas para superficies duras. AZOWIPE™ Las toallitas son convenientes para usar en todos los entornos clínicos y son una parte importante de un protocolo sólido de control de infecciones.
  • Fabricado con un material no tejido de rayón viscosa resistente y duradero en uso.
  • Sellado con papel de aluminio: evita la evaporación durante el almacenamiento.
  • Adecuado para todas las superficies duras: un producto de una sola fuente
  • NO contiene conservantes: no deja manchas ni vetas durante su uso.
  • Recipiente especialmente diseñado: toallitas fáciles de dispensar
  • Solución al 70% de alcohol isopropílico BP
  • AZOWIPE - para la desinfección de superficies duras
  • Dimensiones: 200 mm x 220 mm
Especificaciones
Tipo de producto Toallas
Dimensiones (L x An) 220 x 200 mm
Cantidad de embalaje 200 paq