Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de toallitas de pared
Shop All Kimberly-Clark Professional ProductsDescription
- Acero tubular azul
- Ideal para zonas de comida muy transitadas
- Puede moverse como una unidad independiente o montares en la pared
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Dispensador de toallitas de pared |
| Color | Azul |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 32,80 x 51,50 x 30 cm |
| Longitud (imperial) | 12,9 in |
| Longitud (métrico) | 32,8 cm |
| Anchura (imperial) | 20,3 in |
| Anchura (métrico) | 51,5 cm |
| Altura (imperial) | 11,8 in |
| Altura (métrico) | 30 cm |
| Admite | Toallas |
| Show More |