Learn More
ZVG™ Limpiaparabrisas Bowl™ Cubo dispensador de toallitas Magic Power Wipes
Description
Limpiaparabrisas Bowl™ Las toallitas Magic Power están diseñadas específicamente para eliminar grafitis, marcadores permanentes, pintura y tinta de impresora de todas las superficies lisas y no porosas. Usar limpiaparabrisas Bowl™ Toallitas Magic Power para disolver las manchas (repetir varias veces para manchas difíciles), luego voltee el paño y limpie con el lado limpio. Con el limpiador resellable Bowl™ Dispensador, el secado prematuro se elimina casi por completo, lo que garantiza que tenga acceso rápido a las toallitas húmedas.
Nota: Pruebe la compatibilidad con la superficie en un área poco visible antes de usar.
- Sin disolventes agresivos
- Eficaz contra manchas difíciles
- Adecuado para limpieza en seco y húmedo.
- Tela de viscosa con carácter no tejido, similar a un textil, reversible.
- Muy resistente, pero suave y sin pelusa.
- Altamente resistente al desgarro y a los disolventes.
- Absorber gran cantidad de líquido
- Pre-empapado con agente de limpieza
- Apto para alimentos
- Fácil extracción de la hoja mediante perforación
- Dispensador resellable
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Toallita |
| Longitud (imperial) | 9,8 in |
| Longitud (métrico) | 25 cm |
| Anchura (imperial) | 9,8 in |
| Anchura (métrico) | 25 cm |
| Material | Polipropileno, Viscosa, Algodón |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad de embalaje | 72 toallitas/paquete. |
| Esterilidad | No estéril |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.