Learn More
ITW Chemische Produkte™ SterileWipe™ HS II TX3210, toallitas secas
Código de producto. 12333765 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
310 x 310 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12333765 310 x 310 mm paquete de 500
1 options
Código de producto. 12333765 Proveedor ITW Chemische Produkte™ N.º de proveedor TX3210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.88€
    411.69€ / paquete de 500
    Ahorro 158.19€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Las toallitas secas SterileWipe™ HS II TX3210 están fabricadas en sala limpia con material no tejido compuesto por 45 % poliéster/55 % celulosa y con borde cortado. Están fabricadas en sala limpia para proporcionar bajos niveles de partículas y extraíbles, lo que permite crear una toallita adecuada para la limpieza general y el fregado.
  • Entorno de sala limpia: ISO Clase 5 a 6, Clase 100 a 100.000, Grado B a D de la UE
  • Cumple USP < 797 > y USP < 800 > requisitos
  • Mezcla no tejida de celulosa/poliéster
  • Alta absorbencia, ideal para el control de derrames, limpieza y aplicación de soluciones
  • Excelente resistencia química
  • Estéril irradiado con rayos gamma a SAL 10-6
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Aspecto Blanco
Certificaciones/conformidad Entorno de sala limpia: ISO Clase 5 a 8, Clase 100 a 100 000, Clase B a D de la UE; cumple los requisitos de USP <797> y USP <800>
Composición TechniCloth™ de material no tejido 45 % poliéster/55 % celulosa con borde cortado, fabricadas en sala limpia
Descripción Toallitas de sala limpia
Dimensiones (L x An) 310 x 310 mm
Formato hojas
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y fregado de superficies, equipos y piezas; control de derrames; aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos, residuos y otras soluciones, incluidos los desinfectantes; limpieza con disolventes, como alcohol isopropílico (IPA), etanol, acetona y desengrasantes; limpieza de guantes, cuadernos, teléfonos o cualquier otro elemento que entre en la sala limpia; bandejas de revestimiento para sujetar, proteger, secar y almacenar piezas, equipos y dispositivos.
Cantidad 20 toallitas/paq., cinco paq./bolsa, 5 bolsas/caja.