Learn More
Micronova™ Herramientas para lavar ventanas
Código de producto. 32236931 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de mango:
Conexión del mango ACME
Longitud (métrico):
30.5 cm
45,7 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de mango Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
32236931 Conexión del mango ACME 30.5 cm cada uno
15750109 Conexión del mango ACME 45,7 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32236931 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QPWT12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    155.43€ / paquete de 1
    Ahorro 30.57€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Esta herramienta de lavado de ventanas de acero inoxidable de doble cara cuenta con un T-Mop en un lado para la aplicación de detergente y abrillantador, y una escobilla de goma en el otro para un acabado sin rayas. Diseñado para usar con cubiertas de trapeador de las series TMopTM y Slim-TTM.
La Micronova Herramienta de Lavado de Ventanas es un método sencillo y eficiente para limpiar y desinfectar ventanas, paneles y otras superficies lisas en entornos limpios y controlados. Disponible con un extremo roscado ACME para asas de plástico (QPWT) o un conector de desconexión rápida para usar con mangos de acero inoxidable de la serie SSU (QDWT).
  • Herramienta de lavacristales de doble cara
  • Método sencillo y eficiente para limpiar las ventanas y conseguir un acabado sin marcas
  • Ideal para limpiar y desinfectar ventanas, paneles y otras superficies lisas
  • Diseñado para su uso en salas limpias y entornos controlados
  • T-Mop por un lado, y un limpiaparabritas por el otro
  • Chasis de acero inoxidable electropulido 304 y una escobilla de goma
  • Obras con TMop™ una Slim-T™ serie de cubrientes
  • Extremo roscado QPWT — ACME para fijación a Micronova asas de plástico
  • Accesorio QDWT — Quick Disconnect a las asas de acero inoxidable de la serie SSU
  • Disponible en longitudes de 12 y 18 in
  • Buena resistencia a las soluciones limpiadoras y desinfectantes potentes
  • Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Herramienta combinada de limpialimpias
Color-coded N.º
Tipo de mango Conexión del mango ACME
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Contenido y almacenamiento Guárdalo a temperatura ambiente. Enjuaga para eliminar el desinfectante antes del autoclave o almacenamiento.
Descripción Combinación de herramienta para lavar ventanas, TMop limpialimpias
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de ventanas, paneles y suelos en entornos controlados
Para utilizar con (equipo) Mangos de acero inoxidable (SSU) y de plástico (STA)
Incluye Conexión de manilla ACME
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm
Material Acero inoxidable electropulido (304), accesorios de acetal, cuchilla de goma para la rascajadas
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6.4 cm