Descripción
El Micronova La herramienta para lavado de ventanas es un método simple y eficiente para limpiar y desinfectar ventanas, paneles y otras superficies lisas en entornos limpios y controlados. Disponible con un extremo roscado ACME para manijas de plástico (QPWT) o un accesorio de desconexión rápida para usar con manijas de acero inoxidable de la serie SSU (QDWT).
- Herramienta para lavar ventanas de doble cara
- Método simple y eficiente para limpiar ventanas y lograr un acabado sin rayas.
- Ideal para limpiar y desinfectar ventanas, paneles y otras superficies lisas.
- Diseñado para su uso en salas blancas y entornos controlados.
- T-Mop en un lado y una escobilla de goma en el otro
- Marco de acero inoxidable electropulido 304 y hoja de goma para escobilla de goma
- Funciona con TMop™ y Slim-T™ Cubiertas de la serie Mop
- QPWT— Extremo roscado ACME para fijación a Micronova manijas de plástico
- Peso bruto ponderado (QDWT)— Accesorio de desconexión rápida para manijas de acero inoxidable de la serie SSU
- Disponible en longitudes de 12 y 18 in.
- Buena resistencia a soluciones de limpieza y desinfectantes fuertes.
- Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Herramienta combinada de escobilla de goma |
| Color-coded | N.º |
| Tipo de mango | Conexión del mango ACME |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo. |
| Descripción | Herramienta para lavar ventanas, TMop Combinación de escobilla de goma |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y desinfección de ventanas, paneles y pisos en entornos controlados |
| Para utilizar con (equipo) | Mangos de acero inoxidable (SSU) y de plástico (STA) |
| Mostrar más |