Learn More
Karl Hecht™ Frasco de vidrio ámbar de cuello ancho con tapón esmerilado
Código de producto. 10524422
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10524422 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10524422 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 41313006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.12€
    6.35€ / paquete de 1
    Ahorro 3.77€
    37% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Fabricado en vidrio ámbar para proteger contenidos sensibles a la luz.
  • Con tapón de vidrio y esmerilado
  • Cuello ancho para un fácil acceso al contenido
  • 50mL de capacidad, diámetro de aprox. 41,5 mm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de contenidos sensibles a la luz
Incluye Tapón de vidrio esmerilado
Material De cristal
Closure Included Sí
Altura (métrico) 76 mm
Material del cierre Vidrio
Diámetro (métrico) 41.5 mm
Tipo de tapón Tapón de tierra
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco de almacenamiento