Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Potencia X70 Clean™ Paños de limpieza reutilizables
Descripción
- Los paños de limpieza contienen toallitas blancas dobladas
- Para usar con contaminantes más espesos como grasa y suciedad.
- Se mantiene fuerte incluso cuando está mojado, gran durabilidad.
- Se puede reutilizar hasta 10 veces.
- Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción, el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
- Los paños de limpieza reutilizables han sido probados como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
- Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (imperial) | 11,81 in |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Anchura (imperial) | 11,81 in |
| Anchura (métrico) | 318 mm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 305 x 318 mm (12 x 12,5 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mantenimiento de intensidad media, eliminación de aceite, grasa, suciedad y disolventes |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador de toallitas Wypall |
| Mostrar más |