Learn More
Kimberly-Clark™ Paños en un rollo grande WypAll™
Descripción
- Para una resistencia y absorción excepcionales, elija los paños WypAll™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas L40 |
| Longitud (imperial) | 17.32 in. |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Anchura (imperial) | 17.32 in |
| Anchura (métrico) | 44.8 cm |
| Material | Recrepado doble |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 250 x 415 mm |
| Formato | Caja dispensadora |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza industrial rutinaria, limpieza de líneas de proceso, absorción de vertidos de gran tamaño, aceite, grasa |
| Mostrar más |