Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10006731
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
370 x 380 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10006731 370 x 380 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10006731 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Paños de papel de un solo uso blancos de 3 capa. Perfectos para absorber derrames industriales y limpiar piezas o superficies aceitosas o sucias. La exclusiva tecnología AIRFLEX™
  • Diseñado para aplicaciones de servicio pesado como tareas de absorción industrial de derrames y limpieza de piezas y superficies aceitosas.
  • La exclusiva tecnología AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Perforated Dry Wiper Roll
Longitud (imperial) 14.56 in.
Longitud (métrico) 370 mm
Anchura (imperial) 14.56 in
Anchura (métrico) 380 mm
Material Tejido AIRFLEX™
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 370 x 380 mm
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Tareas de limpieza exigentes
Cantidad de embalaje 1 rollo
Tela 3 capas