Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Toallitas de uso ligero, rollo gigante
Descripción
- Cada rollo individual contiene hojas de papel de 1 capa.
- Las toallitas de limpieza en seco de un solo uso son perfectas para una variedad de tareas de limpieza livianas, como pulir vidrio, limpiar superficies y herramientas.
- Airflex™ La tecnología de hoja base de estas toallitas de papel es lo suficientemente fuerte como para realizar cualquier trabajo de principio a fin sin deshacerse y lo suficientemente absorbente como para limpiar la mayoría de los derrames con facilidad.
- Formato de rollo de paño de limpieza grande, ideal para áreas de trabajo industriales y de fabricación más grandes, o para cualquier lugar que requiera una limpieza exhaustiva.
- Compatible con una gama de Kimberly-Clark Professional™ dispensadores de toallas de mano enrolladas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de uso ligero |
| Longitud (imperial) | 11,81 in |
| Longitud (métrico) | 38,5 cm |
| Anchura (imperial) | 11,81 in |
| Anchura (métrico) | 32,5 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 38 x 32,5 cm (15 x 12,8 in) |
| Formato | Rollo perforado grande |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tareas de limpieza de intensidad media como abrillantar vidrio y superficies lisas, y limpiar herramientas. |
| Mostrar más |