Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Slimfold Toallas de mano
Descripción
- Se suministran en paquetes de 16 x 110 hojas blancas de 1 capa (1760 en total).
- Su diseño exclusivo se adapta a los espacios más estrechos dentro o fuera del aseo.
- Único Airflex™ La tecnología proporciona resistencia, suavidad y capacidad de absorción superiores.
- Las toallas de mano con varios pliegues se dispensan de una en una, lo que reduce los residuos y mantiene la frecuencia y los costes de reposición al mínimo.
- Compatible con el Aquarius™ Slimfold Dispensador de toallas de mano plegadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de mano |
| Longitud (imperial) | 11,6 in |
| Longitud (métrico) | 295 mm |
| Anchura (imperial) | 7,5 in |
| Anchura (métrico) | 190 mm |
| Material | Tejido AIRFLEX |
| Peso base | 4kg (8,8 libras) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 295 x 190 mm |
| Mostrar más |