Learn More
Kimberly-Clark™ Toallas de mano entrelazadas Scott™ NATURA
Descripción
- Toallas individuales plegadas fabricadas en Alemania con 100 % fibra reciclada
- Diseño interplegado. Dispensación de una sola hoja para reducir el desperdicio
- Blue Angel, con certificación FSC y ecoetiqueta europea para proteger el medio ambiente
- Compatible con el dispensador de toallas secamanos plegadas Aquarius™, blanco (código de producto 6954)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de mano |
| Longitud (imperial) | 22,89 in |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Anchura (imperial) | 1.36 ft. |
| Anchura (métrico) | 230 mm |
| Material | Papel |
| Peso base | 7,866kg (17,342 libras) |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 250 x 230 mm |
| Formato | Entrelazadas |
| Mostrar más |