Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Toallitas selladoras, 1 caja x 500 hojas blancas
Tienda Kimberly-Clark Professional ProductosDescripción
- 1 caja x 500, rollo de hojas blancas
- Perfecto para limpiar sellador de herramientas y cepillos.
- Ideal para usar en áreas controladas como transporte, atención médica y fabricación.
- Se entrega envuelto en una bolsa de plástico resistente al agua y a las salpicaduras.
- 100% libre de silicona y sin pelusa
- Ayude a maximizar la eficiencia y la productividad al tiempo que reduce los costos de limpieza y solventes
- Compatible con dispensadores de limpiadores de suelo y de pared.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiador de sellador |
| Longitud (imperial) | 10,23 in |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Anchura (imperial) | 10,23 in |
| Anchura (métrico) | 26.5 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 400 x 500 mm (15,7 x 19,7 in) |
| Formato | Pliegue de 1/4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza de restos de sellador en herramientas y cepillos. |
| Mostrar más |