Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Prep™ ScottPure™ Toallitas para tareas críticas
Código de producto. 12665636 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
178 x 178 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1350
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12665636 178 x 178 mm paquete de 1350
1 options
Código de producto. 12665636 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 61930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    164.86€ / paquete de 1350
    Ahorro 183.14€
    52% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Kimtech™ Prep™ ScottPure™ Las toallitas Critical Task están diseñadas para brindar una excelente capacidad de absorción y una limpieza sin dejar pelusa.
  • Bajos niveles de extraíbles (sin aglutinantes ni surfactantes).
  • Diseñadas para funcionar bien con disolventes (resistentes a ácidos, bases y disolventes).
  • Están hechas de un material con poca pelusa 100 % de rayón/poliéster para ofrecer una suavidad similar a la de la tela.
  • Para aplicaciones que incluyen áreas de fabricación limpias, impresión, entre muchas otras.
  • El material absorbente de poliéster/rayón con poca pelusa tiene niveles bajos de extraíbles.
  • Las toallitas con aspecto de tela son resistentes a ácidos, bases y disolventes.
  • El rollo de alimentación central está envuelto en polietileno que sirve, como el dispensador, para proteger el rollo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas industrial de uso medio
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 178 mm
Anchura (imperial) 7 in
Anchura (métrico) 178 mm
Material Hidroligado de poliéster/rayón
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 178 x 178 mm
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Tareas de limpieza en las que la precisión y la fiabilidad son esenciales, como el sector aeroespacial, áreas de fabricación limpias, fabricación de DVD e impresión
Cantidad de embalaje 1350 paq.