Learn More
Nitritex™ Mono blanco
Descripción
Puños y tobillos ISO Clase 4 con cremallera compatible con sala limpia y solapa adhesiva, Tipo 5 y 6 Blanca 2XL BioClean-D
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno, laminado de polipropileno no tejido |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico en la espalda |
| Estilo de tobillo | Elastizado |
| Estilo de manguito | Elástico, Bandas de cierre |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |