Learn More
Thermo Scientific™ Placas para inmunoanálisis de 384 pocillos, color negro
BIOPHARMA
Código de producto. p-4555270
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
30 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10385991 Blanco 30 PCS
10395991 Negro 30 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10385991 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 460372
Añadir a la cesta
Edge
This item is not returnable. View return policy
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos con estas placas para inmunoensayos de 384 pocillos blancas y negras.
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos con las placas para inmunoensayos Thermo Scientific™ blancas y negras de 384 pocillos. Ideales para ensayos ELISA y de unión, estas placas son compatibles con instrumentos comunes. Ofrecen fiabilidad entre lotes y reproducibilidad entre pocillos para unos resultados óptimos.
Características:
  • La placa tiene un formato de dimensiones SBS, se adapta al equipo estándar y está disponible con pocillos de fondo plano
  • Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
  • La placa se ofrece como placas negras o blancas para una selección óptima del tipo de aplicación.
  • La unión certificada ofrece homogeneidad/reproducibilidad
Blanco:
  • Máxima reflexión/mínima autofluorescencia y autoluminiscencia
Negro:
  • Minimiza la diafonía, la luz retrodispersa y el fondo en la lectura de fluorescencia
Compatible con:
Tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Propiedad de unión Hidrófilo
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Método de detección Quimioluminiscencia
matriz, red, conjunto 16 x 24
Envase 30 cajas
Color Blanco
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 100 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie MaxiSorp
Forma del pocillo Cuadrada
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia y luminiscencia
N.º por caja 30
N.° por paquete 10
Bloqueo de placas Ninguno
Molécula diana Anticuerpos (glucoproteínas)
Diseño del pocillo F384