Learn More
Thermo Scientific™ Placas para inmunoanálisis de 384 pocillos, color negro
Description
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos con las placas para inmunoensayos Thermo Scientific™ blancas y negras de 384 pocillos. Ideales para ensayos ELISA y de unión, estas placas son compatibles con instrumentos comunes. Ofrecen fiabilidad entre lotes y reproducibilidad entre pocillos para unos resultados óptimos.
Características:
- La placa tiene un formato de dimensiones SBS, se adapta al equipo estándar y está disponible con pocillos de fondo plano
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
- La placa se ofrece como placas negras o blancas para una selección óptima del tipo de aplicación.
- La unión certificada ofrece homogeneidad/reproducibilidad
Blanco:
- Máxima reflexión/mínima autofluorescencia y autoluminiscencia
Negro:
- Minimiza la diafonía, la luz retrodispersa y el fondo en la lectura de fluorescencia
Compatible con:
Tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país
Specifications
Specifications
| Propiedad de unión | Hidrófilo |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Método de detección | Quimioluminiscencia |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | 30 cajas |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.