Learn More
Thermo Scientific™ Placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis
Beschreibung
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión mediante las placas blancas de 96 pocillos para inmunoensayos Thermo Scientific™. Estas placas, que son compatibles con instrumentos comunes, ofrecen resultados óptimos, fiabilidad entre lotes y reproducibilidad entre pocillos.
Características
- La placa tiene un formato de dimensiones SBS: se adapta al equipo estándar
- Disponible con pocillos de fondo plano o redondo
- Selección de tres tipos de superficie para una unión óptima
- Homogeneidad/reproducibilidad de unión certificadas
Selección de superficie:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ y Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos
- Thermo Scientific™ Microfluor 2 y Microlite 2+ son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
Blanco:
- Ofrece la máxima reflexión
- Autofluorescencia y autoluminiscencia mínimas
Compatible con:
Tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Spezifikation
Spezifikation
| Propiedad de unión | hidrófobos |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Método de detección | Quimioluminiscencia |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 50 cajas, paquete de 25 |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Plástico |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.