Learn More
Thermo Scientific™ Placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis
BIOPHARMA
Código de producto. 10396181
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del pocillo:
Redondo
Tratamiento de superficie:
Adhesión universal (UB)
MaxiSorp
Microfluor 1
Microfluor 2
Microlite 2+
Microliter 1+
PolySorp
Volumen de trabajo (métrico):
280 μl
330 μl
350 μl
Tamaño de la unidad:
50 PCS
80 PCS
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma del pocillo Tratamiento de superficie Volumen de trabajo (métrico) Tamaño de la unidad
10396181 Redondo MaxiSorp 350 μl 80 PCS
10020581 Redondo PolySorp 350 μl 80 PCS
11982607 Redondo Microliter 1+ 280 μl paquete de 50
10190725 Redondo Microlite 2+ 280 μl paquete de 50
10415985 Redondo Microfluor 1 280 μl 50 PCS
11952984 Redondo Microfluor 2 280 μl 50 PCS
10537205 Redondo Adhesión universal (UB) 330 μl 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10396181 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 436110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00€
    347.00€ / paquete de 80
    Ahorro 81.00€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión con estas placas blancas de 96 pocillos para inmunoensayos.
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión mediante las placas blancas de 96 pocillos para inmunoensayos Thermo Scientific™. Estas placas, que son compatibles con instrumentos comunes, ofrecen resultados óptimos, fiabilidad entre lotes y reproducibilidad entre pocillos.
Características
  • La placa tiene un formato de dimensiones SBS: se adapta al equipo estándar
  • Disponible con pocillos de fondo plano o redondo
  • Selección de tres tipos de superficie para una unión óptima
  • Homogeneidad/reproducibilidad de unión certificadas
Selección de superficie:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ y Universal Binding (UB) para adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos
  • Thermo Scientific Microfluor 2 y Microlite 2+ son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
Blanco:
  • Ofrece la máxima reflexión
  • Autofluorescencia y autoluminiscencia mínimas
Compatible con:
Tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Hidrófilo
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Método de detección Fluorescencia
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 80 cajas
Color Blanco
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 350 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie MaxiSorp
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia y luminiscencia
N.º por caja 80
N.° por paquete 10
Cantidad 80/caja
Molécula diana Anticuerpos (glucoproteínas)