Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Bolsa de muestra de tio vertical
Código de producto. 30281137 Tienda Whirl-Pak Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (imperial):
2,5 mil
3 mil
Longitud (imperial):
7,25 in
9 in
Capacidad (imperial):
4 oz
10 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (imperial) Longitud (imperial) Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30281137 2,5 mil 7,25 in 4 oz paquete de 1000
11757954 2,5 mil 7,25 in 4 oz paquete de 100
11787954 3 mil 9 in 10 oz paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30281137 Proveedor Whirl-Pak™ N.º de proveedor B01402WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La bolsa se mantiene en posición vertical por sí sola y contiene 10 mg de tiosulfato de sodio activo para neutralizar el cloro de las muestras de agua.
  • Un refuerzo especial en la parte inferior de la bolsa se aplana cuando se introduce agua en la bolsa, lo que permite que se mantenga en posición vertical por sí sola.
  • No se necesita ninguna gradilla ni soporte para mantenerla en posición vertical.
  • Olvídese de lavar y esterilizar frascos de vidrio y desechar los costosos viales.
  • Estéril e irrompible
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Cinta y cable
Color Transparente con bloque blanco
Desechables Un solo uso
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 4 oz
Sin látex Sí
N.° por paquete 100/Pk.
Embalaje exterior Cartón
Embalaje interior de protección Plástico
Cantidad 25 bolsas/paquete, 100 bolsas/caja
Método de esterilización Gas de óxido de etileno
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 2,5 mil
Dimensiones (L x An) 18,5 x 7,5 cm
Longitud (imperial) 7,25 in
Anchura (imperial) 3 in
Tipo de producto Bolsa de muestra de líquido
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 118 mL
Longitud (métrico) 18,5 cm
Anchura (métrico) 7,5 cm
Grosor (métrico) 0,064 mm