Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Bolsa de muestra de tio vertical
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11757954 Tienda Whirl-Pak Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (imperial):
2,5 mil
3 mil
Longitud (imperial):
7,25 in
9 in
Capacidad (imperial):
4 oz
10 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (imperial) Longitud (imperial) Capacidad (imperial) unitSize
11757954 2,5 mil 7,25 in 4 oz paquete de 100
30281137 2,5 mil 7,25 in 4 oz paquete de 1000
11787954 3 mil 9 in 10 oz paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11757954 Proveedor Whirl-Pak™ N.º de proveedor B01402WA
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bolsa se mantiene en posición vertical por sí sola y contiene 10 mg de tiosulfato de sodio activo para neutralizar el cloro de las muestras de agua.
  • Un refuerzo especial en la parte inferior de la bolsa se aplana cuando se introduce agua en la bolsa, lo que permite que se mantenga en posición vertical por sí sola.
  • No se necesita ninguna gradilla ni soporte para mantenerla en posición vertical.
  • Olvídese de lavar y esterilizar frascos de vidrio y desechar los costosos viales.
  • Estéril e irrompible
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Cinta y cable
Color Transparente con bloque blanco
Desechables Un solo uso
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 4 oz
Sin látex Sí
N.° por paquete 100/Pk.
Embalaje exterior Cartón
Embalaje interior de protección Plástico
Cantidad 25 bolsas/paquete, 100 bolsas/caja
Método de esterilización Gas de óxido de etileno
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 2,5 mil
Dimensiones (L x An) 18,5 x 7,5 cm
Longitud (imperial) 7,25 in
Anchura (imperial) 3 in
Tipo de producto Bolsa de muestra de líquido
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 118 mL
Longitud (métrico) 18,5 cm
Anchura (métrico) 7,5 cm
Grosor (métrico) 0,064 mm