Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Bolsa de filtro esterilizada para homogeneizador
Código de producto. p-2920590 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
710 mL
1,6 L
Tipo de tapón:
Cinta y cable
Ninguno
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 250
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón unitSize
30286579 710 mL Cinta y cable paquete de 1500
11763839 1,6 L Cinta y cable paquete de 250
16811600 1,6 L Ninguno paquete de 250
30286574 1,6 L Ninguno paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30286579 Proveedor Whirl-Pak™ N.º de proveedor B01348
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los filtros de página completa extraen los sólidos de una muestra cuando se utiliza un mezclador homogeneizador. Las bolsas contienen una capa intermedia finamente perforada para filtrar sólidos y cuentan con pestañas a prueba de perforaciones que ayudan a formar un cierre sin fugas.
  • Ideal para muestras líquidas, semisólidas o sólidas.
  • La capa de filtro separa los líquidos y los sólidos, lo que facilita el pipeteo
  • La capacidad se mide en onzas líquidas cuando la bolsa está cerrada y la lengüeta está doblada tres veces
  • Área de escritura blanca
  • Adecuadas para su uso con la mayoría de mezcladores
  • Lengüetas a prueba de pinchazos sin puntos afilados que dañen las bolsas o los guantes
  • Recopile, mezcle e incube muestras en un solo recipiente, lo que reduce el impacto de CO2 en la botella de muestreo.
  • Polietileno
Información de órdenes
No apto para su uso a temperaturas superiores a 82 °C (180 °F).
Compliance
Cumpla los requisitos para envases monodosis de leche y productos lácteos.
Especificaciones
Descripción Con cierre
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad FDA Approved
Tipo de tapón Cinta y cable
Color Transparente con bloque blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Recolectar, almacenar y transportar muestras
Para utilizar con (equipo) Stomacher, Blender, Homogenizer
Incluye Bag
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Estilo de los tubos Precinto perimetral continuo con cierre de cinta y alambre, filtro de página completa
Volumen de llenado 7 oz.
Sin látex Sí
N.° por paquete 250/Pk.
Embalaje exterior Cardboard
Línea de productos Blender Bag
Embalaje interior de protección Plastic
Método de esterilización Ethylene Oxide Gas
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 4 mil
Dimensiones (L x An) 23 x 15 cm (9 x 6 in.)
Longitud (imperial) 9 in
Anchura (imperial) 6 in
Tipo de producto Blender Bag (Straight Bottom)
Capacidad (imperial) 24 oz
Capacidad (métrico) 710 mL
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (métrico) 15 cm
Grosor (métrico) 0.102 mm