Learn More
Nasco Bolsas para muestreo de superficies ambientales con Whirl-Pak™ Speci-Sponge™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11711806 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
18 oz
55 oz
Incluye:
Esponja seca
Esponja seca y guante
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Incluye unitSize
11711806 55 oz Esponja seca paquete de 100
16881590 18 oz Esponja seca y guante paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11711806 Proveedor Nasco N.º de proveedor B01299WA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Práctico recogedor de muestras con esponja absorbente estéril en una bolsa estéril Whirl-Pak.
Práctico recogedor de muestras con esponja absorbente estéril en una bolsa estéril Whirl-Pak
  • Diseñado para probar superficies de trabajo y equipos en busca de Salmonella, Listeria y otros patógenos transmitidos por los alimentos
  • La «Dry Speci-Sponge» mide 3,8 × 7,6 × 1,6 cm; no tratada previamente con bactericida
  • Simplemente añada diluyente, limpie la superficie de prueba y devuelva la esponja a su bolsa de 532 ml
  • A continuación, la muestra autocontenida puede enviarse para su análisis
  • La esponja limpiará un área grande; las pestañas a prueba de pinchazos de la bolsa reducen el daño a la muestra
  • El área de escritura blanca permite un etiquetado e identificación sencillos
Información de órdenes
Disponible con o sin guante estéril.
Especificaciones
Descripción Con esponja seca
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de tapón Tape and Wire
Color Clear
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Para superficies ambientales
Incluye Esponja seca
Material Polyethylene
Esterilidad Sterile
Volumen de llenado 55 oz.
Método de esterilización Ethylene Oxide Gas
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +82°C
Grosor (imperial) 4 mil
Dimensiones (L x An) 30 x 19 cm (12 x 7,5 pulg)
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (imperial) 7,5 in
Tipo de producto Sample Bag
Capacidad (imperial) 55 oz
Capacidad (métrico) 1.6 L
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 19 cm
Grosor (métrico) 0,102 mm