Descripción
Para el transporte y uso de bolsas llenas de muestras en laboratorios
- Las gradillas de alambre revestidas son resistentes a muchos materiales de laboratorio
- La gradilla de rejilla doble con una segunda barra horizontal debajo de la barra superior evita que las bolsas se resbalen por los lados
- 01-812-5G se puede utilizar para la incubación de placas poniéndola de lado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Bolsas (6) |
| Material | Cable con revestimiento |
| Posiciones | 6 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Sí, cuando está vacía |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 23,5 x 35 x 11,4 cm (9,25 x 13,75 x 4,5 pulg) |
| Mostrar más |